Få mere at vide
Fisherbrand™ Klare støbte glashætteglas med påmonterede skruelåg
Artikelnummer. 14853562 Shop alle Wheaton Science Products produkter
Volumen (metrisk):
7 ml
14 ml
Mængde:
20 stk./pakke
288/pakke
Pakningsstørrelse:
Pakke med 20
Pakke med 288
Artikelnummer. 14853562
Brand: Fisherbrand™ 128135
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Velegnet til opbevaring af patologiske medier. Fisherbrand™ Klare støbte glashætteglas med påmonterede skruelåg er fremstillet af klart type 1 neutralt glas.
  • Med skruehals
  • Fås i en række kapaciteter
  • Med påmonterede aluminiumsgummihætter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale (liner) Gummi
Farve Klar
Diameter (metrisk) Udvendig 22 mm
Materiale Borosilikatglas
Volumen (metrisk) 7 ml
Til brug med (applikation) Velegnet til alle farmaceutiske, medie-, diagnostiske og prøveindsamlingsapplikationer
Hals stil Skrue
Trådstil Skrue
Lukningsmateriale Aluminium
Autoklaverbar Autoklaverbar
Lukketype Skruelåg
Højde (metrisk) 50 mm
Mængde 288/pakke
Type Bijou Vial
Lukkestørrelse 20 mm