Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Aluminiumsbæger med hældningslæbe
Artikelnummer. 15493685
Kapacitet (metrisk):
125 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Anbefales ikke til brug ved høje temperaturer
Artikelnummer. 15493685
Brand: Thermo Scientific Chemicals 039049.KT
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Anbefales ikke til brug ved høje temperaturer
Pour lip giver nem hældning af væsker i andre beholdere.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
  • En meget uigennemtrængelig oxidfilm (ca. 5 nm tyk) er modstandsdygtig over for korrosion fra havvand og andre vandige og kemiske opløsninger
  • Aluminium giver kemisk stabilitet i nærvær af de fleste organiske forbindelser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Med Pourout Lip
Diameter (metrisk) Udvendig Top: 108 mm; Bund: 95 mm
Kapacitet (metrisk) 1000 mL
Materiale Aluminium
Højde (metrisk) 137 mm
Type Bægerglas