Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Aluminiumsbæger med hældningslæbe
Artikelnummer. 15463685
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
125 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) unitSize
15463685 125 mL Hver
15473685 250 mL Hver
15483685 500 mL Hver
15493685 1000 mL Hver
15403695 2000 mL Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Anbefales ikke til brug ved høje temperaturer
Artikelnummer. 15463685 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 039046.KT
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Anbefales ikke til brug ved høje temperaturer
Pour lip giver nem hældning af væsker i andre beholdere.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
  • En meget uigennemtrængelig oxidfilm (ca. 5 nm tyk) er modstandsdygtig over for korrosion fra havvand og andre vandige og kemiske opløsninger
  • Aluminium giver kemisk stabilitet i nærvær af de fleste organiske forbindelser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Med Pourout Lip
Diameter (metrisk) Udvendig Top: 56 mm; Bund: 48 mm
Kapacitet (metrisk) 125 mL
Materiale Aluminium
Højde (metrisk) 57 mm
Type Bægerglas