Få mere at vide
Nickel Electro™ Aluminiumsvask med låg
Artikelnummer. 12757346 Shop alle Nickel-Electro produkter
Kapacitet (metrisk):
8 ml
9 ml
13 ml
45 ml
90 ml
100 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 12757346
Brand: Nickel Electro™ 608 and 646
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Disse er lavet af slidstærkt aluminium Nickel Electro™ Aluminiumsbassiner med låg er ideelle i laboratoriemiljøer.
  • Til bestemmelse af kulfugtighed
  • Flad bund af aluminiumsvask med låg
Tekniske data
Bund form Flad
Kapacitet (metrisk) 90 ml
Materiale Aluminium
Form Rund
Type Inddampningsskål
Inkluderer Låg
Højde (metrisk) 30 mm
Diameter (metrisk) 85 mm