Få mere at vide
Nickel Electro™ Aluminiumsvask med låg
Artikelnummer. 12747346 Shop alle Nickel-Electro produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
8 ml
9 ml
13 ml
45 ml
90 ml
100 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
12747346 100 ml Hver
12757346 90 ml Hver
12747356 45 ml Hver
12350679 8 ml Hver
12737356 13 ml Hver
12717346 9 ml Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 12747346 Leverandør Nickel Electro™ Leverandørnr. 605 and 644
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    169.00 DKK
    150.20 DKK / Pakke med 1
    Spare 18.80 DKK
    11% Slukket
Forventet forsendelse: 10-11-2026
Disse er lavet af slidstærkt aluminium Nickel Electro™ Aluminiumsbassiner med låg er ideelle i laboratoriemiljøer.
  • Til bestemmelse af kulfugtighed
  • Flad bund af aluminiumsvask med låg
Tekniske data
Bund form Flad
Kapacitet (metrisk) 100 ml
Materiale Aluminium
Form Rund
Type Fordampende skål
Inkluderer Låg
Højde (metrisk) 25 mm
Diameter (metrisk) 75 mm