Beskrivelse
- Til bestemmelse af kulfugtighed
- Flad bund af aluminiumsvask med låg
Tekniske data
Tekniske data
| Bund form | Flad |
| Kapacitet (metrisk) | 9 ml |
| Materiale | Aluminium |
| Form | Rund |
| Type | Fordampende skål |
| Inkluderer | Låg |
| Højde (metrisk) | 16 mm |
| Diameter (metrisk) | 60 mm |