Få mere at vide
Nickel Electro™ Aluminiumsvask med låg
Shop alle Nickel-Electro produkter
Kapacitet (metrisk):
8 ml
9 ml
13 ml
45 ml
90 ml
100 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Til bestemmelse af kulfugtighed
- Flad bund af aluminiumsvask med låg
Tekniske data
Tekniske data
| Bund form | Flad |
| Kapacitet (metrisk) | 8 ml |
| Materiale | Aluminium |
| Form | Rund |
| Type | Inddampningsskål |
| Inkluderer | Låg |
| Højde (metrisk) | 19 mm |
| Diameter (metrisk) | 55 mm |