Få mere at vide
Nickel Electro™ Metalvarer Range™ Fordampningsskål i rustfrit stål med tud
Shop alle Nickel-Electro produkterBeskrivelse
- Rustfri stålkonstruktion
- Lys, ikke-magnetisk finish
- Korrosionsbestandig
- Ekstremt holdbar
- Immun over for steriliseringsopløsninger, de fleste organiske kemikalier og farvestoffer og en lang række uorganiske kemikalier
Tekniske data
Tekniske data
| Bund form | Rund |
| Kapacitet (metrisk) | 250 ml |
| Materiale | Rustfrit stål |
| Form | Rund |
| Type | Inddampningsskål |
| Til brug med (applikation) | Kulfugtighedsbestemmelse |
| Inkluderer | Tud |
| Indvendig finish | Lyse |
| Temperaturområde (metrisk) | -196 °C til +550 °C |
| Tykkelse | 0.5 mm |
| Vis mere |