Få mere at vide
Aluminiumammoniumsulfatdodecahydrat, reagenskvalitet
Artikelnummer. 11361349
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2 kg
Pakningsstørrelse:
100g
2kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11361349 100 g 100g
11351349 500 g 500g
11341349 2 kg 2kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11361349 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 013802.22
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
CAS: 7784-26-1 | AlH28NO20S2 | 453,313 g/mol
Vand- og spildevandsrensning, farvning og trykning af stoffer, fremstilling af pigmenter, papir, kunstige ædelstene, cementer, i elektrolytisk kobberpletteringAluminiumammoniumsulfatdodecahydrat fungerer som et krystallinsk dobbeltsulfat. Det bruges til vandrensning, i vegetabilsk lim, i porcelænscementer, i deodorant, i garvning og i brandsikre tekstiler. Det fungerer som en ingrediens i dyreafvisende sprays. Yderligere anvendes det til fremstilling af alun (Al(OH) 3 ) gel. Derudover bruges det i kosmetiske formuleringer, gødning, konservering af fødevarer og i varmesystemet.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7784-26-1
Molekylær formel AlH28NO20S2
Molekylvægt (g/mol) 453.313
MDL nummer MFCD00051042
InChI nøgle WZUKKIPWIPZMAS-UHFFFAOYSA-K
Synonym ammonia alum, unii-5c36drl9zn, aluminum ammonium sulfate dodecahydrate, aluminum ammonium disulfate dodecahydrate, ammonium aluminum sulfate hydrate, alum, ammonium usp, aluminum ammonium sulfate dodecahydrate, ammonium aluminum sulfate dodecahydrate, 5c36drl9zn, ammonium aluminum disulfate dodecahydrate
PubChem CID 62668
IUPAC navn aluminium;azanium;disulfat;dodecahydrat
SMIL [NH4+].O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[Al+3]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Aluminum ammonium sulfate dodecahydrate
Smeltepunkt 93 °C til 94 °C
Farve Hvid
Fysisk form Krystaller
Mængde 100 g
Tæthed 1.65
Opløselighedsinformation Opløselig i vand og glycerol. Uopløseligt i alkohol.
Formel vægt 453,33 (237,14 Vandfri)
Grad Reagens
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Aluminum ammonium sulfate dodecahydrate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.