Få mere at vide
Aluminum ammonium sulfate dodecahydrate, Reagent Grade
Artikelnummer. 11351349
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2 kg
Pakningsstørrelse:
100g
2kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11351349 500 g 500g
11361349 100 g 100g
11341349 2 kg 2kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11351349 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 013802.36
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 7784-26-1 | AlH28NO20S2 | 453.313 g/mol
Vand- og spildevandsrensning, farvning og trykning af stoffer, fremstilling af pigmenter, papir, kunstige ædelstene, cementer, i elektrolytisk kobberpletteringAluminiumammoniumsulfatdodecahydrat fungerer som et krystallinsk dobbeltsulfat. Det bruges til vandrensning, i vegetabilsk lim, i porcelænscementer, i deodorant, i garvning og i brandsikre tekstiler. Det fungerer som en ingrediens i dyreafvisende sprays. Yderligere anvendes det til fremstilling af alun (Al(OH) 3 ) gel. Derudover bruges det i kosmetiske formuleringer, gødning, konservering af fødevarer og i varmesystemet.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7784-26-1
Molekylær formel AlH28NO20S2
Molekylvægt (g/mol) 453.313
MDL nummer MFCD00051042
InChI nøgle WZUKKIPWIPZMAS-UHFFFAOYSA-K
Synonym ammonia alum, unii-5c36drl9zn, aluminum ammonium sulfate dodecahydrate, aluminum ammonium disulfate dodecahydrate, ammonium aluminum sulfate hydrate, alum, ammonium usp, aluminum ammonium sulfate dodecahydrate, ammonium aluminum sulfate dodecahydrate, 5c36drl9zn, ammonium aluminum disulfate dodecahydrate
PubChem CID 62668
IUPAC navn aluminium;azanium;disulfat;dodecahydrat
SMIL [NH4+].O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[Al+3]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Aluminum ammonium sulfate dodecahydrate
Smeltepunkt 93°C to 94°C
Farve Hvid
Fysisk form Krystaller
Mængde 500 g
Opløselighedsinformation Soluble in water and glycerol. Insoluble in alcohol.
Formel vægt 453.33 (237.14 Anhydrous)
Grad Reagens
Tæthed 1.65
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Aluminum ammonium sulfate dodecahydrate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Aluminum ammonium sulfate dodecahydrate