Tekniske data
| Mængde | 1 stk. |
| Type | Klemme |
| Materiale | Aluminiumslegering, rustfrit stål |
| Inkluderer | med glasfiberstofbeklædte kæber |
| Til brug med (udstyr) | Til brug med bægerglas op til 5L |
| Længde (metrisk) | 360 mm |
| Kæbe type | Ærmer Fiber varmebestandigt glas |