Få mere at vide
Brady™ Aluminiumslegering mærkede sikkerhedslåsehasper
Artikelnummer. 11771326
Vist tekst:
Må ikke betjenes
NE PAS FAIRE FONCTIONNER
NICHT SCHALTEN
NIET BEDIENEN
Pakningsstørrelse:
1 pakke
Pakke med 5
Artikelnummer. 11771326
Brand: Brady™ 265392
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
En kombination af lockout og tagout.
  • Tillad en enkelt medarbejder at låse ud og servicere udstyr uden at have separate hasper og tags
  • Brug permanente eller ikke-permanente tuschpenne til at skrive på etiketterne
Tekniske data
Produkttype Mærket Safety Lockout Hasps
Farve Rød
Materiale Anodiseret aluminiumslegering
Dybde (metrisk) 4.7 mm
Diameter (metrisk) sjækle 8 mm
Vist tekst NIET BEDIENEN
Til brug med (applikation) Til mærkede sikkerhedslåsehasper
Højde (metrisk) 184.1 mm
Mængde 5 Pk.
Bredde (metrisk) 76.2 mm