Få mere at vide
Brady™ Aluminiumslegering mærkede sikkerhedslåsehasper
Artikelnummer. 11751326
Skift visning
Vist tekst:
Må ikke betjenes
NE PAS FAIRE FONCTIONNER
NICHT SCHALTEN
NIET BEDIENEN
Pakningsstørrelse:
1 pakke
Pakke med 5
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Vist tekst unitSize
11751326 Må ikke betjenes 1 pakke
15693517 Må ikke betjenes Pakke med 5
11771326 NIET BEDIENEN 1 pakke
15613527 NIET BEDIENEN Pakke med 5
15623527 NE PAS FAIRE FONCTIONNER Pakke med 5
11781326 NE PAS FAIRE FONCTIONNER 1 pakke
11761326 NICHT SCHALTEN 1 pakke
15603527 NICHT SCHALTEN Pakke med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 11751326 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 265390
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1060.00 DKK
    985.83 DKK / Pakke med 1
    Spare 74.17 DKK
    6% Slukket
På lager
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
En kombination af lockout og tagout.
  • Tillad en enkelt medarbejder at låse ud og servicere udstyr uden at have separate hasper og tags
  • Brug permanente eller ikke-permanente tuschpenne til at skrive på etiketterne
Tekniske data
Produkttype Mærket Safety Lockout Hasps
Alternativt varenummer BRUG IKKE LOCKOUT HASP RED/ALU PK5
Farve Rød
Materiale Anodiseret aluminiumslegering
Dybde (metrisk) 4.7 mm
Diameter (metrisk) sjækle 8 mm
Vist tekst Må ikke betjenes
Til brug med (applikation) Til mærkede sikkerhedslåsehasper
Højde (metrisk) 184.1 mm
Mængde 5 Pk.
Bredde (metrisk) 76.2 mm