Få mere at vide
Fisherbrand™ Bossheads
Artikelnummer. p-8013102 Shop alle Fisherbrand produkter
Inkluderer:
Metalhoved spændeskrue
Plasthoved spændeskruer
Pakningsstørrelse:
Pakke med 5
Artikelnummer. 11537722
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Til sikkert at holde klemmer på plads på laboratoriestilladser. Fisherbrand™ Bossheads kommer med forskudte kæber for større styrke.
  • Med offset knopper for større styrke
  • Aluminiumslegering med spændeskruer
  • Til brug med stænger op til 16 mm i diameter
  • Bemærk: disse skruer har et metalhoved
Tekniske data
Mængde 5/Pk.
Type Bosshead klemme
Materiale Aluminiumslegering
Inkluderer Metalhoved spændeskrue
Til brug med (udstyr) Til brug med stang op til 16 mm diameter