Få mere at vide
Fisherbrand™ Bossheads
Artikelnummer. 11537722 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Inkluderer:
Klemmeskrue, metalknopper
Klemmeskrue, plastikknapper
Pakningsstørrelse:
Pakke med 5
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Inkluderer Pakningsstørrelse
11537722 Klemmeskrue, metalknopper Pakke med 5
10758931 Klemmeskrue, metalknopper -
11547722 Klemmeskrue, plastikknapper Pakke med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11537722
Forventet forsendelse: 08-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Til sikkert at holde klemmer på plads på laboratoriestilladser. Fisherbrand™ Bossheads kommer med forskudte kæber for større styrke.
  • Med offset knopper for større styrke
  • Aluminiumslegering med spændeskruer
  • Til brug med stænger op til 16 mm i diameter
  • Bemærk: disse skruer har et metalhoved
Tekniske data
Mængde 5/Pk.
Type Bosshead klemme
Materiale Aluminiumslegering
Inkluderer Klemmeskrue, metalknopper
Til brug med (udstyr) Til brug med stang op til 16 mm diameter