Få mere at vide
Fisherbrand™ Bossheads
Til sikkert at holde klemmer på plads på laboratoriestilladser. Fisherbrand™ Bossheads kommer med forskudte kæber for større styrke.
Brand: Fisherbrand™ 9507
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolitik
Beskrivelse
- Med offset knopper for større styrke
- Aluminiumslegering med spændeskruer
- Til brug med stænger op til 16 mm i diameter
- Bemærk: disse skruer har et metalhoved
Tekniske data
5/Pk. | |
Aluminiumslegering | |
Til brug med stang op til 16 mm diameter |
Bosshead klemme | |
Metalhoved spændeskrue |
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Fisherbrand™ Bossheads > Inkluderer: Metalhoved spændeskrue
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion