Få mere at vide
Buerkle™ Aluminium All-Layer-Sampler
Beskrivelse
- Aluminium
- Mindst mulig mellemrum mellem inder- og yderrør
- Nem rengøring, aftagelig spids
- Farvekodning (Multi og Uno sampler)
- Ultrarene materialer
- Fremragende forarbejdning, robust model
- Med åbent indre rør, ingen separate kamre og stort prøveudtagningsvolumen
- Forskellige bulkgods kan indsamles med lanserne, fra det fineste pulver til store korn såsom majs eller nødder
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Sampler i alle lag |
| Materiale | Aluminium |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Inkluderer | 5 åbninger og åben inderrør |
| Håndtag Type | T-form |
| Kapacitet (engelsk) | 8.79 oz. |
| Kapacitet (metrisk) | 260 ml |
| Certificeringer/compliance | DIN ISTA standard |
| Til brug med (applikation) | Velegnet til brug med fødevarer |
| Diameter (metrisk) ydre top | 25 mm |
| Vis mere |