Få mere at vide
Buerkle™ Aluminium All-Layer-Sampler
Artikelnummer. 10497461
Skift visning
Længde (metrisk):
55 cm
85 cm
150 cm
Kapacitet (metrisk):
70 ml
130 ml
260 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (metrisk) Kapacitet (metrisk) unitSize
10497461 55 cm 70 ml Hver
10036281 85 cm 130 ml Hver
10640523 150 cm 260 ml Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10497461 Leverandør Buerkle™ Leverandørnr. 53172055
Forventet forsendelse: 15-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Buerkle™ Aluminium All-Layer-Sampler gør det muligt at indsamle prøver fra hvert lag af beholderen.
  • Aluminium
  • Mindst mulig mellemrum mellem inder- og yderrør
  • Nem rengøring, aftagelig spids
  • Farvekodning (Multi og Uno sampler)
  • Ultrarene materialer
  • Fremragende forarbejdning, robust model
  • Med åbent indre rør, ingen separate kamre og stort prøveudtagningsvolumen
  • Forskellige bulkgods kan indsamles med lanserne, fra det fineste pulver til store korn såsom majs eller nødder
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Sampler i alle lag
Materiale Aluminium
Autoklaverbar Autoklaverbar
Inkluderer 3 åbninger og åben inderrør
Håndtag Type T-form
Kapacitet (metrisk) 70 ml
Certificeringer/compliance DIN ISTA standard
Til brug med (applikation) Velegnet til brug med fødevarer
Diameter (metrisk) ydre top 25 mm
Længde (metrisk) 55 cm