Få mere at vide
Aluminiumakrylat
Artikelnummer. 11335017
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11335017 5 g 5g
11315017 25 g 25g
11325017 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11335017 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 042003.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-11-2026
CAS: 15743-20-1 | C9H12AlO6 | 243,171 g/mol
Aluminiumacrylat bruges som et farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 15743-20-1
Molekylær formel C9H12AlO6
Molekylvægt (g/mol) 243.171
MDL nummer MFCD00078421
InChI nøgle UNGWYUCJMHZVEX-UHFFFAOYSA-N
Synonym aluminum acrylate
PubChem CID 131874419
IUPAC navn aluminium;prop-2-ensyre
SMIL C=CC(=O)O.C=CC(=O)O.C=CC(=O)O.[Al]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Aluminum acrylate
Mængde 5 g
Følsomhed Luft- og fugtfølsomhed
Opløselighedsinformation Opløselig i acetone, benzen, carbontetrachlorid. Blandet med alkohol, ether, ethanol, ethylether, kloroform.
Formel vægt 243.17
Fysisk form Pulver
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Aluminum acrylate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.