Få mere at vide
Aluminiumacetat, basisk hydrat
Artikelnummer. 11424713
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2500 g
Pakningsstørrelse:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11424713 100 g 100g
11434713 500 g 500g
11444713 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11424713 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A11620.22
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    367.20 DKK
    294.65 DKK / 100g
    Spare 72.55 DKK
    19% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 142-03-0 | C4H7AlO5 | 162,08 g/mol
Aluminiumacetat, basisk hydrat bruges i medicin som et astringerende middel og et antiseptisk middel. Det bruges også som bejdsemiddel i farvning, vandtætning og brandsikringsmiddel. Ydermere fungerer det som et desinfektionsmiddel ved balsamering og et støvpulver. Ud over dette bruges det i antiperspiranter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Aluminiumacetat, basisk hydrat bruges i medicin som et astringerende middel og et antiseptisk middel. Det bruges også som bejdsemiddel i farvning, vandtætning og brandsikringsmiddel. Ydermere fungerer det som et desinfektionsmiddel ved balsamering og et støvpulver. Ud over dette bruges det i antiperspiranter.
Opløselighed Uopløseligt
i vand
Bemærkninger
Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 142-03-0
Molekylær formel C4H7AlO5
Molekylvægt (g/mol) 162.08
MDL nummer MFCD00008688
InChI nøgle HQQUTGFAWJNQIP-UHFFFAOYSA-K
Synonym aluminum acetate, basic hydrate, c4h7alo5.h2o, aluminum diacetate hydrate
PubChem CID 18502856
SMIL CC(=O)O[Al](O)OC(C)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Aluminum Acetate, Basic Hydrate
Navn note Basisk hydrering
Mængde 100 g
Merck Index 14,344
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand
IUPAC navn diacetyloxyaluminium;hydrat
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Aluminum acetate, basic hydrate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Aluminum acetate, basic hydrate