Få mere at vide
Aluminum Acetate, Basic, Honeywell™ Fluka™
Artikelnummer. 15672940 Shop alle Honeywell Fluka produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
Emballage:
Poly Bottle
Pakningsstørrelse:
100g
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
15672940 100 g Poly Bottle 100g
1 options
Artikelnummer. 15672940 Leverandør Honeywell-Fluka Leverandørnr. 289825100G
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Aluminum Acetate, Basic
CAS 142-03-0
Mængde 100 g
Molekylær formel C4H7AlO5
Lineær formel Al(OH)(C2H3O2)2
MDL nummer MFCD00008688
FN nummer NONH for all modes of transport
Synonym aluminum acetate, basic hydrate, c4h7alo5.h2o, aluminum diacetate hydrate
InChI nøgle HQQUTGFAWJNQIP-UHFFFAOYSA-K
SMIL CC(=O)O[Al](O)OC(C)=O
IUPAC navn (acetyloxy)(hydroxy)alumanyl acetate
Molekylvægt (g/mol) 162.08
PubChem CID 18502856
Formel vægt 162.08g/mol
Emballage Poly Bottle