Få mere at vide
Aluminium, AAS standardløsning, Specpure™ Al 1000 μg/ml
Artikelnummer. 11387758
Skift visning
Mængde:
100 mL
500 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11387758 100 mL 100ml
11465000 500 mL 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11387758 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 033557.AE
 Begrænset vare
På lager
CAS: 11145-27-0 | AlSi | 55,067 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 11145-27-0
Molekylær formel AlSi
Molekylvægt (g/mol) 55.067
MDL nummer MFCD00134029
InChI nøgle CSDREXVUYHZDNP-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 9793685
IUPAC navn aluminium; silicium
SMIL [Al].[Si]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Aluminum
Tæthed 1g/cm3 at 20°C
Fysisk form Væske
Mængde 100 mL
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Aluminum, AAS standard solution, Specpure, Al 1000µg/ml
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
Faresætning
  • H290-Kan ætse metaller.
Sikkerhedssætning
  • P390-Absorber udslip for at undgå materielskade.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Hydrochloric acid