Få mere at vide
Aluminium 2,4-pentanedionat
Artikelnummer. 11317387
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11317387 100 g 100g
11307387 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11317387 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 012542.22
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 13963-57-0 | C15H21AlO6 | 324,31 g/mol
Aluminiumacetylacetonat kan bruges til at fremstille transparente superhydrofobe boehmit- og silicafilm ved sublimering, til at afsætte aluminiumoxidfilm ved kemisk dampaflejring, til at afsætte aluminiumoxidfilm ved kemisk dampaflejring som katalysator.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13963-57-0
Molekylær formel C15H21AlO6
Molekylvægt (g/mol) 324.31
MDL nummer MFCD00000013
InChI nøgle KILURZWTCGSYRE-LNTINUHCSA-K
Synonym Aluminum acetylacetonate; Tris(acetylacetonato)aluminum(III)
IUPAC navn aluminium(3+) tris((2Z)-4-oxopent-2-en-2-olat)
SMIL [Al+3].C\C([O-])=C\C(C)=O.C\C([O-])=C\C(C)=O.C\C([O-])=C\C(C)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Aluminum 2,4-pentanedionate
Smeltepunkt 192 °C til 194 °C
Tæthed 1.27 g/mL
Kogepunkt 314 °C til 316 °C
Mængde 100 g
FN nummer UN3467
Beilstein 4157942
Opløselighedsinformation Det er opløseligt i organiske opløsningsmidler, men uopløseligt i vand.
Formel vægt 324.31
Fysisk form Pulver
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Aluminum 2,4-pentanedionate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H300-Livsfarlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P321-Særlig behandling (se på denne etiket).
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P362+P364-Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse.
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P403+P233-Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.