Få mere at vide
Aluminum 2,4-pentanedionate
Artikelnummer. 11307387
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11307387
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 012542.36
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 13963-57-0 | C15H21AlO6 | 324.31 g/mol
Aluminiumacetylacetonat kan bruges til at fremstille transparente superhydrofobe boehmit- og silicafilm ved sublimering, til at afsætte aluminiumoxidfilm ved kemisk dampaflejring, til at afsætte aluminiumoxidfilm ved kemisk dampaflejring som katalysator.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13963-57-0
Molekylær formel C15H21AlO6
Molekylvægt (g/mol) 324.31
MDL nummer MFCD00000013
InChI nøgle KILURZWTCGSYRE-LNTINUHCSA-K
Synonym Aluminum acetylacetonate; Tris(acetylacetonato)aluminum(III)
IUPAC navn aluminium(3+) tris((2Z)-4-oxopent-2-en-2-olat)
SMIL [Al+3].C\C([O-])=C\C(C)=O.C\C([O-])=C\C(C)=O.C\C([O-])=C\C(C)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Aluminum 2,4-pentanedionate
Smeltepunkt 192°C to 194°C
Tæthed 1.27 g/mL
Kogepunkt 314°C to 316°C
Mængde 500 g
FN nummer UN3467
Beilstein 4157942
Opløselighedsinformation It is soluble in organic solvents but insoluble in water.
Formel vægt 324.31
Fysisk form Pulver