Få mere at vide
Aluminium 2,4-pentanedionat, 99,995+% (metalbasis)
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Aluminum 2,4-pentanedionate |
| Smeltepunkt | 192 °C til 194 °C |
| Tæthed | 1.27 g/mL |
| Kogepunkt | 314 °C til 316 °C |
| Assay Procent Noter | (metalbasis) |
| Mængde | 100 g |
| FN nummer | UN3467 |
| Beilstein | 4157942 |
| Formel vægt | 324.31 |
| Procent renhed | ≥99.995% |
| Vis mere |