Få mere at vide
Masterflex™ 16-drejet ventilpatron i aluminium
Artikelnummer. 15334384 Shop alle Masterflex produkter
Skift visning
Luftstrømshastighed:
0 til 200 ml/min.
1001 til 2500 ml/min.
6201 ml/min.
Vandgennemstrømningshastighed:
0 til 6 ml/min.
30 til 70 ml/min.
650 ml/min.
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Luftstrømshastighed Vandgennemstrømningshastighed Pakningsstørrelse
15334384 6201 ml/min. 650 ml/min. Hver
15207228 1001 til 2500 ml/min. 30 til 70 ml/min. Hver
15297218 0 til 200 ml/min. 0 til 6 ml/min. Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15334384 Leverandør Masterflex™ Leverandørnr. 0321864
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    977.00 DKK
    810.66 DKK / Pakke med 1
    Spare 166.34 DKK
    17% Slukket
Forventet forsendelse: 30-12-2026
Tekniske data
Oversigt Område 6
Til brug med (udstyr) Aluminiumsrammesystemer
Type 16-drejningsventilpatron
Luftstrømshastighed 6201 ml/min.
Vandgennemstrømningshastighed 650 ml/min.