Få mere at vide
Masterflex™ 16-drejet ventilpatron i aluminium
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Område 4 |
| Til brug med (udstyr) | Aluminiumsrammesystemer |
| Type | 16-drejningsventilpatron |
| Luftstrømshastighed | 1001 til 2500 ml/min. |
| Vandgennemstrømningshastighed | 30 til 70 ml/min. |