Få mere at vide
Aluminon
Artikelnummer. 11478366
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11478366 250 g 250g
11458366 10 g 10g
11468366 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11478366 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15401.30
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-10-2026
CAS: 569-58-4 | C22H23N3O9 | 473,438 g/mol
Det er en potent hæmmer af ribonuklease og topoisomerase II ved at forhindre bindingen af nukleinsyren til enzymet. Det stimulerer tyrosin-phosphoryleringsprocesser, herunder Jak2/STAT5-vejen i NB2-lymfomceller, ErbB4 i neuroblastomceller og MAP-kinaser, Shc-proteiner, phosphatidylinositide 3-kinase og phospholipase C i PC12-celler. Aurintricarboxylsyre hæmmer apoptose i mange celletyper.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Det er en potent hæmmer af ribonuklease og topoisomerase II ved at forhindre bindingen af nukleinsyren til enzymet. Det stimulerer tyrosin-phosphoryleringsprocesser, herunder Jak2/STAT5-vejen i NB2-lymfomceller, ErbB4 i neuroblastomceller og MAP-kinaser, Shc-proteiner, phosphatidylinositide 3-kinase og phospholipase C i PC12-celler. Aurintricarboxylsyre hæmmer apoptose i mange celletyper.
Opløselighed Opløseligt i vand
(800g/L).
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 569-58-4
Molekylær formel C22H23N3O9
Molekylvægt (g/mol) 473.438
MDL nummer MFCD00040925
InChI nøgle AIPNSHNRCQOTRI-UHFFFAOYSA-N
Synonym Aurintricarboxylic acid triammonium salt
PubChem CID 54729869
ChEBI CHEBI:87398
IUPAC navn triazanium;5-[(3-carboxy-4-oxidophenyl)-(3-carboxy-4-oxocyclohexa-2,5-dien-1-yliden)methyl]-2-oxidobenzoat
SMIL C1=CC(=C(C=C1C(=C2C=CC(=O)C(=C2)C(=O)O)C3=CC(=C(C=C3)[O-])C(=O)[O-])C(=O)O)[O-].[NH4+].[NH4+].[NH4+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Aluminon
Smeltepunkt 220 °C til 225 °C (nedbrydning)
Lugt Lugtfri
Merck Index 14,322
Opløselighedsinformation Opløselig i vand (800g/L).
pH 5.3
Mængde 250 g
Formel vægt 473.44