Få mere at vide
Aluminon
Beskrivelse
Det er en potent hæmmer af ribonuklease og topoisomerase II ved at forhindre bindingen af nukleinsyren til enzymet. Det stimulerer tyrosin-phosphoryleringsprocesser, herunder Jak2/STAT5-vejen i NB2-lymfomceller, ErbB4 i neuroblastomceller og MAP-kinaser, Shc-proteiner, phosphatidylinositide 3-kinase og phospholipase C i PC12-celler. Aurintricarboxylsyre hæmmer apoptose i mange celletyper.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Det er en potent hæmmer af ribonuklease og topoisomerase II ved at forhindre bindingen af nukleinsyren til enzymet. Det stimulerer tyrosin-phosphoryleringsprocesser, herunder Jak2/STAT5-vejen i NB2-lymfomceller, ErbB4 i neuroblastomceller og MAP-kinaser, Shc-proteiner, phosphatidylinositide 3-kinase og phospholipase C i PC12-celler. Aurintricarboxylsyre hæmmer apoptose i mange celletyper.
Opløselighed Opløseligt i vand
(800g/L).
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Aluminon |
| Smeltepunkt | 220 °C til 225 °C (nedbrydning) |
| Lugt | Lugtfri |
| Merck Index | 14,322 |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i vand (800g/L). |
| pH | 5.3 |
| Mængde | 10 g |
| Formel vægt | 473.44 |
Sikkerhed og håndtering
- Aluminon
- Advarsel
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- MIXTURE LIST-Contain: Aluminon