Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Aluminon |
| Smeltepunkt | 220,0 °C til 225,0 °C |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Emballage | Glasflaske |
| Egnethed | Egnet til bestemmelse af aluminium |
| Beilstein | 10, IV, 4161 |
| Merck Index | 15, 318 |
| Farve | Rød |
| Opløselighedsinformation | Opløselighed i vand: 800 g/L (20 °C). Andre opløseligheder: let opløselig i ethanol, uopløselig i petroleumsether |
| Mængde | 100 g |
| Vis mere |