Få mere at vide
Aluminon
Artikelnummer. 10090610 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10090610 25 g Glasflaske 25g
10548090 100 g Glasflaske 100g
10530994 500 g Glasflaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 10090610 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 103060250
 Begrænset vare
På lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Request Bulk or Custom Format
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
CAS: 569-58-4 | C22H23N3O9 | 473,438 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 569-58-4
Molekylær formel C22H23N3O9
Molekylvægt (g/mol) 473.438
MDL nummer MFCD00040925
InChI nøgle AIPNSHNRCQOTRI-UHFFFAOYSA-N
Synonym Aurintricarboxylic acid, triammonium salt
PubChem CID 54729869
ChEBI CHEBI:87398
IUPAC navn triazanium;5-[(3-carboxy-4-oxidophenyl)-(3-carboxy-4-oxocyclohexa-2,5-dien-1-yliden)methyl]-2-oxidobenzoat
SMIL C1=CC(=C(C=C1C(=C2C=CC(=O)C(=C2)C(=O)O)C3=CC(=C(C=C3)[O-])C(=O)[O-])C(=O)O)[O-].[NH4+].[NH4+].[NH4+]
Spezifikation
Kemisk navn eller materiale Aluminon
Smeltepunkt 220.0°C to 225.0°C
Beilstein 10, IV, 4161
Merck Index 15, 318
Opløselighedsinformation Solubility in water: 800g/L (20°C). Other solubilities: slightly soluble in ethanol, insoluble in petroleum ether
Infrarødt spektrum Authentic
Formel vægt 473.44
Emballage Glasflaske
Egnethed suitable for determination of aluminum
Farve Rød
Mængde 25 g
Fysisk form Krystallinsk pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Aluminon
Signalwort
  • Advarsel
Gefahrenkategorie
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Gefahrenhinweis
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sicherheitshinweis
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Benzoic acid
RUO– Kun brug til forskning
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.