Få mere at vide
Fisherbrand™ Plane drejelige stilladsforbindelser
Artikelnummer. 11568112 Shop alle Fisherbrand produkter
Til brug med (applikation):
Pivotal plan 2-vejs
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11568112
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Velegnet til fremstilling af trekantede eller firkantede rammer til understøtning af store flangegenstande såsom varmekapper og tragte. Fisherbrand™ Plane drejelige stilladsforbindelser er forsynet med en stålstrop.
  • Med fingerskruer til håndstramning
  • Til at forbinde to stænger eller rør, der konvergerer i enhver vinkel
Tekniske data
Materiale Aluminium
Produkttype Stativforbindelse
Til brug med (applikation) Pivotal plan 2-vejs