Få mere at vide
Aluminum tri-sec-butoxide, 97%
Artikelnummer. 11935811 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2.5 kg
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
2.5kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
11935811 2.5 kg Glasflaske 2.5kg
10405365 100 g Glasflaske 100g
10308240 500 g Glasflaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11935811 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 191210025
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 2269-22-9 | C12H27AlO3 | 246.33 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Lewis syre
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2269-22-9
Molekylær formel C12H27AlO3
Molekylvægt (g/mol) 246.33
MDL nummer MFCD00009327
InChI nøgle LWGPRERTOLVRLK-UHFFFAOYSA-N
Synonym aluminum sec-butoxide, aluminum tri-sec-butoxide, 2-butanol, aluminum salt, aluminum sec-butylate, aluminum butan-2-olate, aluminum tri-s-butoxide, 2-butanol, aluminum salt 3:1, aluminum tri-sec-butanolate, al o-sec-bu 3, aluminiumtri-sec-butoxide
PubChem CID 50931103
IUPAC navn aluminium;butan-2-ol
SMIL CCC(C)O.CCC(C)O.CCC(C)O.[Al]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Aluminum tri-sec-butoxide
Farve Gul
Tæthed 0.9600g/mL
Kogepunkt 200.0°C to 206.0°C (30.0 mmHg)
Flammepunkt 27°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (ex Al)
Emballage Glasflaske
Lineær formel [C2H5CH(CH3)O]3Al
Brydningsindeks 1.4380 to 1.4400
Mængde 2.5 kg
Beilstein 01,IV,1567
Specifik vægtfylde 0.96
Opløselighedsinformation Solubility in water: decomposes
Viskositet 1800 mPa.s (20°C)
Formel vægt 246.33
Procent renhed 97%
Fysisk form Olieagtig væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Aluminium tri-sec-butoxide
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.