Få mere at vide
Aluminum Thin Sheet, Approx 0.5mm Thick, Technical, SLR, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10447630 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
250 g
Pakningsstørrelse:
250g
Artikelnummer. Mængde unitSize
10447630 250 g 250g
1 options
Artikelnummer. 10447630 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. A/1690/50
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Tekniske data
Farve Gray-Silver
CAS 7429-90-5
Smeltepunkt 660°C
Kogepunkt 2327°C
Mængde 250 g
Emballage Plastic container
Form Solid
Molekylær formel Al
MDL nummer MFCD00134029
InChI nøgle XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
SMIL [Al]
IUPAC navn aluminium
Molekylvægt (g/mol) 26.98
Formel vægt 26.97g/mol