Tekniske data
| Farve | Gray-Silver |
| CAS | 7429-90-5 |
| Smeltepunkt | 660°C |
| Kogepunkt | 2327°C |
| Mængde | 250 g |
| Form | Solid |
| Molekylær formel | Al |
| MDL nummer | 134029 |
| Formel vægt | 26.97g/mol |