Få mere at vide
aluminiumsulfat, Scharlab
Artikelnummer. 11369813
Skift visning
IUPAC navn:
dialuminium(3+) nonahydrattrisulfat
Mængde:
1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
Artikelnummer. IUPAC navn Mængde Pakningsstørrelse
11369813 dialuminium(3+) nonahydrattrisulfat 1 kg 1kg
1 options
Artikelnummer. 11369813 Leverandør Scharlab Leverandørnr. AL08551000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 15-12-2026
Tekniske data
CAS 7784-31-8
Mængde 1 kg
Molekylær formel Al2H18O21S3
InChI nøgle KFCWRPFNNIEZRY-UHFFFAOYSA-H
SMIL O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Al+3].[Al+3].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
IUPAC navn dialuminium(3+) nonahydrattrisulfat
Molekylvægt (g/mol) 504.27
Grad Pharmpur