Få mere at vide
Aluminiumsulfat oktakahydrat, ekstra ren
Product Code. 10794631 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Mængde:
1 kg
2.5 kg
10 kg
Emballage:
Plast tromle
Plastflaske
Unit Size:
10kg
1kg
2.5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Mængde Emballage Unit Size
10794631 1 kg Plastflaske 1kg
10386710 2.5 kg Plastflaske 2.5kg
13448328 10 kg Plast tromle 10kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 10794631 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 123680010
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Add to basket
CAS: 7784-31-8 | Al2O12S3·18H2O | 666,4 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7784-31-8
Molekylær formel Al2O12S3·18H2O
Molekylvægt (g/mol) 666.4
MDL nummer MFCD00149136
InChI nøgle AMVQGJHFDJVOOB-UHFFFAOYSA-H
Synonym aluminum sulfate octadecahydrate, patent alum, cake alum octadecahydrate, unii-tcs9l00g8f, dialuminum sulfate octadecahydrate, tcs9l00g8f, aluminum sulfate.18h2o, aluminum sulfate.18h2o, dialuminium sulfate octadecahydrate, aluminum sulfate-water 1/18
PubChem CID 22377415
ChEBI CHEBI:74779
IUPAC navn dialuminium;trisulfat;octadecahydrat
SMIL O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[Al+3].[Al+3]
Specifications
Kemisk navn eller materiale Aluminum sulfate octadecahydrate
Smeltepunkt 86,0 °C
Farve Farveløs til gul
pH 3 til 4 (2% sol ved 20 °C)
Fysisk form Væske
Mængde 1 kg
Lineær formel Al2(SO4)3·18H2O
Merck Index 15,36
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: opløselig. Andre opløseligheder: praktisk talt uopløselige i alkohol
Formel vægt 666.4
Procent renhed 98,0 til 110,0% (kompleksometri)
Grad Ekstra ren
Emballage Plastflaske
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Aluminium sulfate octadecahydrate
Signal Word
  • Fare
Hazard Category
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
Hazard Statement
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H290-Kan ætse metaller.
Precautionary Statement
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P234-Opbevares kun i den originale beholder.
  • P390-Absorber udslip for at undgå materielskade.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Aluminium sulfate octadecahydrate, Aluminum sulfate