Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Aluminum sulfate octadecahydrate |
| Smeltepunkt | 86,0 °C |
| Farve | Hvid |
| Fysisk form | Krystallinsk pulver |
| Mængde | 500 g |
| Emballage | Glasflaske |
| Analyseprocentområde | 98,0 til 102% (Kompleksometri) |
| Lineær formel | Al2(SO4)3·18H2O |
| Merck Index | 15, 360 |
| Opløselighedsinformation | Opløselighed i vand: opløselig. Andre opløseligheder: praktisk talt uopløselige i alkohol |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Aluminium sulfate octadecahydrate
- Fare
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H290-Kan ætse metaller.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- P234-Opbevares kun i den originale beholder.
- P390-Absorber udslip for at undgå materielskade.