Få mere at vide
Aluminum Sulfate Hexadecahydrate, Technical, Fisher Chemical
Shop alle Fisher Chemical produkter
:
2kg, Plastic powder jar
Tekniske data
Tekniske data
| Smeltepunkt | 86°C |
| CAS | 16828-11-8 |
| Farve | White |
| pH | 2.5 |
| Fysisk form | Solid |
| Mængde | 2 kg |
| Molekylær formel | Al2H22O20S3 |
| MDL nummer | 149137 |
| InChI nøgle | JANHUGNIVASISO-UHFFFAOYSA-N |
| SMIL | O.O.O.O.O.O.O.O.[Al].[Al].OS(O)(=O)=O.OS(O)(=O)=O.OS(O)(=O)=O |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Aluminium sulfate hexadecahydrate
- Fare
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H290-Kan ætse metaller.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.