Få mere at vide
Aluminum Sulfate Hexadecahydrate, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 11453713 Shop alle Fisher Chemical produkter
Mængde:
500 g
1 kg
5 kg
Emballage:
Plastic keg
Plastic powder jar
Pakningsstørrelse:
1kg
500g
5kg
Artikelnummer. 11453713
Brand: Fisher Chemical A/2560/53
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 16828-11-8
Molekylær formel Al2H22O20S3
Molekylvægt (g/mol) 492.30
MDL nummer 149137
InChI nøgle JANHUGNIVASISO-UHFFFAOYSA-N
IUPAC navn tris(sulfuric acid) dialuminium octahydrate
SMIL O.O.O.O.O.O.O.O.[Al].[Al].OS(O)(=O)=O.OS(O)(=O)=O.OS(O)(=O)=O
Tekniske data
Smeltepunkt 86°C
Farve White
pH 2.5
Fysisk form Solid
Mængde 500 g
Formel vægt 342.1358g/mol
Emballage Plastic powder jar