Få mere at vide
Aluminiumsulfat, 99,999%, (sporstofbasis), ekstra ren
Artikelnummer. 10483775 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10483775 25 g Glasflaske 25g
10542601 5 g Glasflaske 5g
10741535 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10483775 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 192430250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1320.92 DKK
    1188.65 DKK / 25g
    Spare 132.27 DKK
    10% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 10043-01-3 | Al2O12S3 | 342,13 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Til ultrasporanalyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10043-01-3
Molekylær formel Al2O12S3
Molekylvægt (g/mol) 342.13
MDL nummer MFCD00003423
InChI nøgle DIZPMCHEQGEION-UHFFFAOYSA-H
Synonym aluminum sulfate, dialuminum trisulfate, aluminum sulfate 2:3, filter alum, aluminum sulphate, aluminum sulphate, dialuminum sulfate, papermaker's alum, sulfuric acid, aluminum salt 3:2
PubChem CID 24850
ChEBI CHEBI:74768
IUPAC navn dialuminium;trisulfat
SMIL [O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[Al+3].[Al+3]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Aluminum sulfate
Smeltepunkt 770 °C
Navn note Extra Pure
Farve Hvid
Fysisk form Chunks and/or Powder
Mængde 25 g
Analyseprocentområde 15% min. (Al) Typisk (Kompleksometri)
Lineær formel Al2(SO4)3
Merck Index 15, 360
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: opløselig. Andre opløseligheder: praktisk talt uopløselige i alkohol
Formel vægt 342.13
Procent renhed 100.00%
Grad Spormetalbasis