Få mere at vide
Standardopløsning af aluminium, til AAS, 1 mg/ml Al i 2 til 5 % HNO3, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10607162 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
500 ml
Pakningsstørrelse:
500ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10607162 500 ml 500ml
1 options
Artikelnummer. 10607162 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 195805000
ChemsChrom Mega Deals
Brug rabatkode 27993
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
CAS: 7784-27-2 | AlH18N3O18 | 375,129 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Til atomadsorptionsspektroskopi
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Aluminum standard solution
Navn note 1 mg/ml Al i 0,5N HNO3
Emballage Plastflaske
CAS 7784-27-2, 7697-37-2, 7732-18-5
Tæthed 1.0200g/mL
Specifik vægtfylde 1.02
Fysisk form Pulver
Molekylær formel AlH18N3O18
Koncentration 990 til 1010 μg/ml Al(3 +) i 2 til 5% HNO3
MDL nummer MFCD00134029
Farve Gul
Smeltepunkt -3,0 °C
Merck Index 15, 347
Kogepunkt 101,0 °C
Opløselighed Vandopløselig
InChI nøgle SWCIQHXIXUMHKA-UHFFFAOYSA-N
SMIL [N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Al+3]
IUPAC navn aluminium;trinitrat;nonahydrat
Molekylvægt (g/mol) 375.129
PubChem CID 24567
Mængde 500 ml
Formel vægt 375.13
Grad AAS
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Aluminium standard solution, 1 mg/ml Al in 2 to 5% HNO3
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H290-Kan ætse metaller.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Nitric acid