Få mere at vide
Bochem™ Aluminiumsstang til stativbase M10
Artikelnummer. 10320631
Skift visning
Til brug med (udstyr):
Stand Base M10, Klemmer
Artikelnummer. Til brug med (udstyr)
10320631 Stand Base M10, Klemmer
1 options
Artikelnummer. 10320631 Leverandør Bochem™ Leverandørnr. 5133
Bestsellere. Megabesparelser.
Brug rabatkode 27997
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Aluminiumsstængerne med M10 gevind til brug med Bochem stativbaser og klemmer. Til at holde og understøtte laboratorieapparater.
  • Aluminium
  • Gevind M10
Tekniske data
Materiale Aluminium
Længde (metrisk) 1000 mm
Diameter (metrisk) stang 12 mm
Produkttype Stativstang i aluminium M10
Til brug med (applikation) Holdaing og Understøttende Laboratorieapparatur
Til brug med (udstyr) Stand Base M10, Klemmer