Få mere at vide
Aluminum Powder, Coarse, Grease Free, Technical, SLR, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 11413663 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
250 g
500 g
Pakningsstørrelse:
250g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11413663 250 g 250g
10345120 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 11413663 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. A/1610/50
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Kemiske identifikatorer
Molekylær formel Al
MDL nummer 134029
Tekniske data
Farve Gray to Silver
Smeltepunkt 660°C
Kogepunkt 2467°C
Mængde 250 g
Emballage Glass Jar
Form Solid
Formel vægt 26.98g/mol
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Aluminium metal, fine powder
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarligt fast stof Kategori 1
  • Stoffer\, som ved kontakt med vand afgiver brandfarlige gasser Kategori 2
Faresætning
  • H261-Ved kontakt med vand udvikles brandfarlige gasser.
  • H228-Brandfarligt fast stof.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P231+P232-Anvendes under inaktiv gas. Beskyttes mod fugt.
  • P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.
  • P335+P334-Børst løse partikler bort fra huden Skyl under koldt vand/anvend våde omslag.