Få mere at vide
Aluminiumkaliumsulfat, rent, vandfri
Artikelnummer. 15582353 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 kg
2.5 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
2.5kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15582353 2.5 kg 2.5kg
15572353 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15582353 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 458990025
Spotlight-tilbud
Brug rabatkode 28038
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 10043-67-1 | AlKO8S2 | 258,21 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10043-67-1
Molekylær formel AlKO8S2
Molekylvægt (g/mol) 258.21
InChI nøgle GRLPQNLYRHEGIJ-UHFFFAOYSA-J
Synonym potassium alum, potash alum, aluminum potassium sulfate, potassium aluminum sulfate, burnt potassium alum, aluminum potassium disulfate, exsiccated alum, alum potassium, burnt alum, aluminum potassium alum
PubChem CID 24856
ChEBI CHEBI:86463
IUPAC navn aluminium; kalium; disulfat
SMIL [O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[Al+3].[K+]
Tekniske data
Kogepunkt 200,0 °C
Kemisk navn eller materiale Aluminum potassium sulfate
Smeltepunkt 92,0 °C
Mængde 2.5 kg
Tab ved tørring 1% maks.
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 50 g/L (20 °C).
Formel vægt 258.21
Procent renhed ≥90% (Kompleksometri)
Grad Ren