Få mere at vide
Aluminum Potassium Sulfate, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 11443713 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
500 g
1 kg
3 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
3kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11443713 500 g 500g
10765321 1 kg 1kg
10588410 3 kg 3kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Kun tilg\u00E6ngelig ved lagerbeholdning.\r\n
\r\n
Artikelnummer. 11443713 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. A/2400/53
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-12-2026
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Kun tilg\u00E6ngelig ved lagerbeholdning.\r\n
\r\n
Aluminum Potassium Sulfate, Extra Pure, SLR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7784-24-9
MDL nummer 149143
Tekniske data
Smeltepunkt 92°C
Farve White
pH 3.0 to 3.5
Fysisk form Solid
Mængde 500 g
Molekylær formel AlKO8S2·12H2O
Formel vægt 474.39g/mol
Emballage Plastic powder jar