Få mere at vide
Aluminum potassium sulfate dodecahydrate, 99.5%, for analysis
Artikelnummer. p-2691013 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
500 g
1 kg
2.5 kg
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
1kg
2.5kg
500g
Artikelnummer. 10120362
Brand: Thermo Scientific Acros 217485000
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 7784-24-9 | AlKO8S2·12H2O | 474.39 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7784-24-9
Molekylær formel AlKO8S2·12H2O
Molekylvægt (g/mol) 474.39
MDL nummer MFCD00149143
InChI nøgle GNHOJBNSNUXZQA-UHFFFAOYSA-J
Synonym kalinite, aluminum potassium sulfate dodecahydrate, potassium alum dodecahydrate, potash alum dodecahydrate, aluminum potassium disulfate dodecahydrate, unii-1l24v9r23s, alum, potassium, dodecahydrate, potassium aluminum sulfate dodecahydrate, aluminum potassium sulfate dodecahydrate, potassium aluminum disulfate dodecahydrate
PubChem CID 62667
ChEBI CHEBI:86465
IUPAC navn aluminium;kalium;disulfat;dodecahydrat
SMIL O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[Al+3].[K+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Aluminum potassium sulfate dodecahydrate
Smeltepunkt 92.0°C
Navn note p.a.
Farve Hvid
pH 3 to 3.5 (10% soln. at 20°C)
Fysisk form Krystaller
Mængde 500 g
Analyseprocentområde 99.5% min. (Complexometry)
Lineær formel AlK(SO4)2·12H2O
Merck Index 15, 354
Opløselighedsinformation Solubility in water: 140g/L (20°C). Other solubilities: freely soluble in glycerol, insoluble in alcohol
Formel vægt 474.39
Procent renhed 99.5%
Grad Analyser
Emballage Plastflaske