Få mere at vide
Aluminiumkaliumsulfat dodecahydrat, 99,5 %, til analyse
Artikelnummer. 10701111 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
500 g
1 kg
2.5 kg
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
1kg
2.5kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10701111 1 kg Plastflaske 1kg
10120362 500 g Plastflaske 500g
10509243 2.5 kg Plastflaske 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10701111 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 217480010
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 7784-24-9 | AlKO8S2·12H2O | 474,39 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7784-24-9
Molekylær formel AlKO8S2·12H2O
Molekylvægt (g/mol) 474.39
MDL nummer MFCD00149143
InChI nøgle GNHOJBNSNUXZQA-UHFFFAOYSA-J
Synonym kalinite, aluminum potassium sulfate dodecahydrate, potassium alum dodecahydrate, potash alum dodecahydrate, aluminum potassium disulfate dodecahydrate, unii-1l24v9r23s, alum, potassium, dodecahydrate, potassium aluminum sulfate dodecahydrate, aluminum potassium sulfate dodecahydrate, potassium aluminum disulfate dodecahydrate
PubChem CID 62667
ChEBI CHEBI:86465
IUPAC navn aluminium;kalium;disulfat;dodecahydrat
SMIL O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[Al+3].[K+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Aluminum potassium sulfate dodecahydrate
Smeltepunkt 92,0 °C
Navn note P.A.
Farve Hvid
pH 3 til 3,5 (10% sol ved 20 °C)
Fysisk form Krystaller
Mængde 1 kg
Emballage Plastflaske
Analyseprocentområde 99,5% min. (Kompleksometri)
Lineær formel AlK(SO4)2·12H2O
Merck Index 15, 354
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 140 g/L (20 °C). Andre opløseligheder: frit opløseligt i glycerol, uopløseligt i alkohol
Formel vægt 474.39
Procent renhed 99.5%
Grad Analyser