Få mere at vide
Aluminiumkaliumsulfat dodecahydrat, 99,5 %, til analyse
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkterDescription
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Aluminum potassium sulfate dodecahydrate |
| Smeltepunkt | 92,0 °C |
| Navn note | P.A. |
| Farve | Hvid |
| pH | 3 til 3,5 (10% sol ved 20 °C) |
| Fysisk form | Krystaller |
| Mængde | 500 g |
| Emballage | Plastflaske |
| Analyseprocentområde | 99,5% min. (Kompleksometri) |
| Lineær formel | AlK(SO4)2·12H2O |
| Show More |