Få mere at vide
Aluminiumkaliumsulfatdodecahydrat, 98+%, ACS-reagens
Artikelnummer. 10647411 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
500 g
2.5 kg
Emballage:
Glasflaske
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
2.5kg
500g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10647411 500 g Plastflaske 500g
10301601 5 g Glasflaske 5g
10647454 2.5 kg Plastflaske 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10647411 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 423265000
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 7784-24-9 | AlKO8S2·12H2O | 474,39 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7784-24-9
Molekylær formel AlKO8S2·12H2O
Molekylvægt (g/mol) 474.39
MDL nummer MFCD00149143
InChI nøgle GNHOJBNSNUXZQA-UHFFFAOYSA-J
Synonym kalinite, aluminum potassium sulfate dodecahydrate, potassium alum dodecahydrate, potash alum dodecahydrate, aluminum potassium disulfate dodecahydrate, unii-1l24v9r23s, alum, potassium, dodecahydrate, potassium aluminum sulfate dodecahydrate, aluminum potassium sulfate dodecahydrate, potassium aluminum disulfate dodecahydrate
PubChem CID 62667
ChEBI CHEBI:86465
IUPAC navn aluminium;kalium;disulfat;dodecahydrat
SMIL O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[Al+3].[K+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Aluminum potassium sulfate dodecahydrate
Smeltepunkt 92 °C
Farve Hvid
Fysisk form Krystaller
Mængde 500 g
Emballage Plastflaske
Analyseprocentområde 98,0 til 102% (Kompleksometri)
Lineær formel AlK(SO4)2·12H2O
Merck Index 15, 354
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 140 g/L (20 °C). Andre opløseligheder: frit opløselig i glycerol, uopløselig i alkohol
Formel vægt 474.39
Procent renhed ≥98%
Grad ACS-reagens